R0395
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder, mTOR inhibitor
Sinônimo(s):
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine, AY 22989, Sirolimus
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 2 mM
DMSO: soluble
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
chave InChI
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Informações sobre genes
human ... FKBP1A(2280)
Aplicação
- to treat BV2 cells or BV2-LC3 cells for autophagy assay
- as an autophagy activator in the bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) transfected with lentivirus carrier of small interfering RNA for FOXO3 (siFOXO3) to study the effects of Forkhead Box O3 (FOXO3) on the autophagy of BM-MSCs
- to pre-incubate villi to inhibit the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.