475991
Torin1
≥99% (HPLC), powder, mTOR inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
mTOR Inhibitor XI, Torin1, 1-(4-(4-propionylpiperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-9-(quinolin-3-yl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, DNA-PK Inhibitor VI, PI 3-K Inhibitor XVIII
About This Item
Produtos recomendados
product name
mTOR Inhibitor XI, Torin1, mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
potência
2 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C35H28F3N5O2/c1-2-32(44)42-15-13-41(14-16-42)31-11-9-26(19-28(31)35(36,37)38)43-33(45)12-8-24-20-40-30-10-7-22(18-27(30)34(24)43)25-17-23-5-3-4-6-29(23)39-21-25/h3-12,17-21H,2,13-16H2,1H3
chave InChI
AKCRNFFTGXBONI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MTOR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Thoreen, C., et al. 2009. J Biol Chem.284, 8023.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2