Documentos Principais
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
333.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
chave InChI
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)