MABE282
Anti-c-Myc Antibody, clone 9E10
clone 9E10, from mouse
Sinônimo(s):
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-Myc in ChIP (Sanyal, K., et al. (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(31):11374-11379).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected c-Myc in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1