SAB4200742
Anti-c-Myc-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-MRTL, Anti-Myc, Anti-bHLHe39, Anti-v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 100 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:250-1:500 using lysate of HEK-293T cells over expressing c-Myc fusion protein
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200742-1VL | 4061833350966 |
SAB4200742-500UL | 4065271044470 |