A7470
Anti-c-Myc Agarose Affinity Gel antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-c-Myc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
classe(s) química(is) do analito
proteins (c-Myc)
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
capacidade
≥10 nmol/mL binding capacity (c-Myc tagged fusion protein)
≥7 nmol/mL elution capacity (c-Myc tagged fusion protein)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- co-immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1