Documentos Principais
A1972
Sigma-Aldrich
[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H78N14O19
Número CAS:
Peso molecular:
1179.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Ensaio:
≥95% (HPLC)
Formulário:
solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate for assaying β-secretase activity that corresponds to the "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Substrate for assaying β-secretase activity; "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vania Vidimar et al.
Endocrinology, 159(3), 1453-1462 (2018-01-31)
A deeper understanding of the pathways that drive uterine leiomyoma (ULM) growth and survival requires model systems that more closely mimic the in vivo tumors. This would provide new insights into developing effective therapeutic strategies for these common benign tumors