Key Documents
D5942
Sigma-Aldrich
DAPT
≥98% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor
Sinônimo(s):
GSI-IX, LY-374973, Éster t-butílico de N-[N-(3,5-Difluorofenacetil)-L-alanil]-S-fenilglicina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26F2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
432.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
DAPT, ≥98% (HPLC), solid
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: ~18 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20+/m0/s1
chave InChI
DWJXYEABWRJFSP-VBKZILBWSA-N
Aplicação
DAPT foi utilizado: como umcomponente no meio de diferenciação neuronal (NDM) para iniciar a formação de padrões de neurônioscorticais,, como um inibidor da sinalização Notch para estudar seus efeitos naregeneração das células ciliadas em zebrafish, como um inibidor da γ-secretase para bloquear a via Notche avaliar seus efeitos na proliferação de células musculares lisas da artéria pulmonar(PASMC) de ratos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
DAPT é um inibidor da γ-secretase e, indiretamente, um inibidor da via de sinalização Notch, um substrato da γ-secretase. Outros substratos da γ-secretase incluem proteína relacionada ao receptor de LDL, E-caderina e ErbB-4. Como inibidor da γ-secretase, o DAPT pode ser útil no estudo da formação de β-amiloide (Aβ). O DAPT demonstrou inibir a via de sinalização Notch em estudos de doenças autoimunes e linfoproliferativas, como ALPS e lúpus eritematoso (LES), bem como no crescimento de células cancerosas, angiogênese e diferenciação de células-tronco pluripotentes induzidas humanas (hIPSC).
Características e benefícios
Este composto foi desenvolvido pela Eli Lilly. Para explorar a lista de outros compostos desenvolvidos pela indústria farmacêutica e medicamentos aprovados/candidatos a medicamentos, clique aqui.
Este composto é um produto em destaque na pesquisa em neurociência. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para neurociência. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Antonia Sambola et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 33(4), 425-433 (2019-07-25)
The impact of short or prolonged use of triple therapy (TT) on outcomes in patients with atrial fibrillation (AF) and high risk of bleeding undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) is unclear. We compared clinical outcomes according to the duration of
Jonathan E Wosen et al.
Frontiers in immunology, 10, 1970-1970 (2019-09-05)
The role of intestinal epithelial cells (IECs) in mucosal tolerance and immunity remains poorly understood. We present a method for inducing MHC class II (MHC-II) in human enteroids, "mini-guts" derived from small intestinal crypt stem cells, and show that the
Yu-Chen Ye et al.
Cancer research, 79(16), 4160-4172 (2019-07-04)
Tumor-associated macrophages (TAM) play pivotal roles in tumor progression and metastasis, but the contribution and regulation of different macrophage populations remain unclear. Here we show that Notch signaling plays distinct roles in regulating different TAM subsets in hepatocellular carcinoma (HCC).
Xin Wang et al.
Oncotarget, 7(47), 77749-77763 (2016-10-27)
MAM and EGF containing gene (MAEG), also called Epidermal Growth Factor-like domain multiple 6 (EGFL6), belongs to the epidermal growth factor repeat superfamily. The role of Maeg in zebrafish angiogenesis remains unclear. It was demonstrated that maeg was dynamically expressed
Masahiro Yoshioka et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 101-101 (2017-08-03)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) plays a pivotal role in the pathophysiology of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). However, the clinical effects of EGFR inhibitors on ESCC are controversial. This study sought to identify the factors determining the therapeutic efficacy
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience