M5546
Monoclonal Anti-c-Myc antibody produced in mouse
clone 9E10, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-c-Myc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Monoclonal Anti-c-myc (mouse IgG1 isotype) is derived from the 9E10 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from immunized BALB/c mice.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Monoclonal Anti-c-Myc antibody has also been used in:
- the detection of horseradish peroxidase conjugate in phosphate buffered saline tween-20 (PBST) and 65-kDa mannoprotein (MP65) Dabs
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- biochemical and histological studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado