A5598
Anti-c-Myc−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-c-Myc antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.8-4 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:5,000
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?