C6594
Monoclonal Anti-c-Myc−Cy3™ antibody produced in mouse
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-c-Myc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma tissue
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunocytochemistry
- Immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais