Documentos Principais
F7884
Sigma-Aldrich
Anti-IgG canina (molécula inteira)–FITC
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:32
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
O subtipo de anticorpo IgG (imunoglobulina G) é a imunoglobulina sérica mais abundante do sistema imunológico. Ele é secretado pelos linfócitos B e é encontrado no sangue e nos fluidos extracelulares, oferecendo proteção contra infecções causadas por bactérias, fungos e vírus. A anti-IgG canina de coelho é isolada por isolamento por afinidade e conjugada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC).
A região variável do anticorpo IgG é específica para antígenos e é altamente conservada. A IgG tem quatro subclasses: IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG2c.
Especificidade
O anticorpo anti-IgG canina (molécula inteira)-FITC é específico para todas as subclasses de IgG canina.
Imunogênio
IgG de cão purificada
Aplicação
O anticorpo anti-IgG canina (molécula inteira)-FITC pode ser usado para imunofluorescência direta usando linfócitos de sangue periférico canino em uma diluição mínima de trabalho de 1:32.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O anticorpo IgG (imunoglobulina G) oferece proteção contra infecções causadas por bactérias, fungos e vírus. A IgG materna que é transferida para o feto através da placenta é vital para a defesa imune do neonato contra infecções. O anticorpo IgG tem função semelhante ao anticorpo IgM na ativação do sistema complemento. A IgG participa da hipersensibilidade tipo II e tipo III. Ela ajuda na opsonização, fixação do complemento e citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% e azida sódica 15 mM.
Armazenamento e estabilidade
Para uso contínuo, armazene a 2-8 °C por até um mês.
Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente nem armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Federica Riccardo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(14), 3753-3762 (2014-05-31)
Due to the many similarities with its human counterpart, canine malignant melanoma (cMM) is a valuable model in which to assess the efficacy of novel therapeutic strategies. The model is herein used to evaluate the immunogenicity, safety, and therapeutic efficacy
Vanessa Figueredo Pereira et al.
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 49(1), 104-106 (2016-05-11)
Conjunctival swab PCR was evaluated as a tool to diagnose visceral leishmaniasis in dogs. Conjunctival swab PCR was compared to indirect immunofluorescence antibody test and blood PCR. Indirect immunofluorescence was significantly correlated with conjunctival swab PCR (p < 0.05), but
Hanna D Bremer et al.
Scientific reports, 8(1), 4852-4852 (2018-03-21)
Dogs can spontaneously develop complex systemic autoimmune disorders, with similarities to human autoimmune disease. Autoantibodies directed at self-antigens are a key feature of these autoimmune diseases. Here we report the identification of interleukin enhancer-binding factors 2 and 3 (ILF2 and
Suckow M A, et al.
The Laboratory Rat, 205(3-4) (2014)
P R Romanelli et al.
Research in veterinary science, 82(2), 202-207 (2007-02-03)
Sheep and dog blood samples were collected from nine farms in the county of Guarapuava, Paraná, Brazil. The indirect fluorescent antibody test (IFAT) was used to detect Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies. Herein, serum samples from 305 sheep were