F4012
Anti-IgG canina (molécula inteira)–FITC
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:32
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade