PLA0001
Anti-c-Myc Tag Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
MRTL, MYCC, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, bHLHe39, c-Myc, class E basic helix-loop-helix protein 39, myc-related translation/localization regulatory factor, proto-oncogene c-Myc, transcription factor p64, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rabbit anti-c-myc Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: 1:1,000- 1:30,000
ELISA: 1:100- 1:500 (for coating plates)
immunocytochemistry: 1:100-1:400
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:30,000
nº de adesão
NP_002458.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... c-myc(4609)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)