Documentos Principais
ROAMYC
Roche
Anti-c-myc
from mouse IgG1κ
Sinônimo(s):
anti-myc
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
Ensaio
90% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid (11667203001)
lyophilized (11667149001)
embalagem
pkg of 200 μg (11667149001)
pkg of 5 mg (11667203001 [1 ml])
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
EQKLISEEDL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O anti-c-myc é um anticorpo monoclonal para o peptídeo c-myc (clone 9E10). O anti-c-myc reconhece a sequência do epítopo 9E10 (EQKLISEEDL), derivada da proteína c-myc humana. O anticorpo monoclonal contra o epítopo de c-myc está bem caracterizado e não tem reação cruzada com outras proteínas celulares. O anticorpo reconhece seu determinante antigênico, mesmo quando o epítopo do peptídeo c-myc é introduzido em proteínas recombinantes não relacionadas por uma técnica conhecida como “epitope tagging” (marcação com epítopos).
A mielocitomatose celular (c-myc) é o homólogo celular do gene v-myc isolado originalmente de um vírus de mielocitomatose aviária. A codificação do gene está mapeada no cromossomo humano 8q24. O c-myc é membro da família de genes MYC. O gene c-myc codifica o fator de transcrição hélice-alça-hélice básico/zíper de leucina (bHLH/LZ) que regula a transição G1-S do ciclo celular.
Conteúdo:
  • 11 667 149 001: liofilizado, estabilizado
  • 11 667 203 001: solução congelada, (5 mg/ml)
Especificidade
O anti-c-myc reconhece a sequência de aminoácidos EQKLISEEDL, derivada da proteína c-myc humana. O anticorpo reconhece seu determinante antigênico mesmo quando o epítopo do peptídeo c-myc é introduzido em proteínas recombinantes não relacionadas, seja N-terminal, C-terminal ou interno. O anticorpo monoclonal contra o epítopo de c-myc está bem caracterizado e não tem reação cruzada com outras proteínas celulares.
Imunogênio
A sequência de aminoácidos EQKLISEEDL foi derivada da proteína c-myc humana.
Aplicação
Use Anti-c-myc para detectar proteína c-myc humana nativa e proteínas recombinantes marcadas com epítopo que contêm o epítopo c-myc, usando:
  • Dot blot
  • Imunocitoquímica
  • Imunoprecipitação
  • Western blot
  • Imuno-histoquímica.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O oncogene mielocitomatose celular (c-myc) tem um papel crucial na proliferação, diferenciação e apoptose de células e age como regulador transcricional da expressão gênica. A expressão de c-myc é essencial e suficiente para ajudar a maioria das células a entrar na fase de síntese (S) de DNA do ciclo celular. A proteína codificada tem um papel crucial na vasculogênese e angiogênese durante o desenvolvimento e a progressão do câncer. A proteína do c-myc interage com seu parceiro de ligação Max e ativa a transcrição de genes promotores do crescimento, como a ciclina D2 e a ornitina descarboxilase. Ela também reprime a transcrição de diversos genes, principalmente p21 e p27, ao se ligar ao elemento iniciador de transcrição (Inr) em um complexo com Max e Sp1 (proteína de especificidade 1) ou Miz1 (proteína zinc finger 1 associada a Myc). A superexpressão de MYC no LDGCB (linfoma difuso de grandes células B) leva a um resultado ruim e tratamento invasivo quando medicado com o regime de rituximabe com ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona (R-CHOP).
Qualidade
A funcionalidade e pureza do anticorpo anti-c-myc é testada em relação a um padrão de referência para confirmar a qualidade de cada lote de reagente novo.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: A concentração de trabalho do conjugado depende da aplicação e do substrato.
As concentrações a seguir devem ser consideradas recomendações:
  • Western blot: 1 a 10 μg/ml
Solução de trabalho: Soro fisiológico tamponado com Tris contendo 0,1% de Tween 20.
Reconstituição
Adicionar 500 μl de PBS para uma concentração final de 400 μg/ml.
Nota de análise
O anticorpo monoclonal contra o epítopo de c-myc está bem caracterizado e não tem reação cruzada com outras proteínas celulares. Não há reação cruzada com c-myc murina.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Apoptotic signaling by c-MYC.
Hoffman B and Liebermann D A
Oncogene, 27(50), 6462-6472 (2008)
HIF-2alpha promotes hypoxic cell proliferation by enhancing c-myc transcriptional activity.
Gordan JD, et al.
Cancer Cell, 11(4), 335-347 (2007)
Over-expression of the c-myc proto-oncogene in colorectal carcinoma.
Smith DR, et al.
British Journal of Cancer (1993)
R Dalla-Favera et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(24), 7824-7827 (1982-12-01)
Human sequences related to the transforming gene (v-myc) of avian myelocytomatosis virus (MC29) are represented by at least one gene and several related sequences that may represent pseudogenes. By using a DNA probe that is specific for the complete gene
c-Myc is essential for vasculogenesis and angiogenesis during development and tumor progression.
Baudino T A, et al.
Genes & Development, 16(19), 2530-2543 (2002)