Documentos Principais
ROAHAHA
Roche
Anti-HA de alta afinidade
from rat IgG1
Sinônimo(s):
anticorpo
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F10, monoclonal
Formulário
lyophilized
embalagem
pkg of 50 μg (11867423001)
pkg of 500 μg (11867431001)
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
YPYDVPDYA
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O Anti-HA de alta afinidade é um anticorpo monoclonal para o peptídeo HA (clone 3F10). O Anti-HA de alta afinidade reconhece a sequência do peptídeo HA (YPYDVPDYA), derivada da proteína hemaglutinina da influenza. O anticorpo reconhece seu determinante antigênico, mesmo quando o epítopo do peptídeo HA é introduzido em proteínas recombinantes não relacionadas por uma técnica conhecida como “epitope tagging” (marcação com epítopos).
Especificidade
O Anti-HA de alta afinidade reconhece a sequência de 9 aminoácidos YPYDVPDYA, derivada da proteína hemaglutinina (HA) do vírus da influenza humana. Esse epítopo também é reconhecido em proteínas de fusão, independentemente da sua posição (N-terminal, C-terminal ou interna).
Imunogênio
Aminoácidos 98-106 da proteína hemaglutinina do vírus da influenza humana
Aplicação
Use Anti-HA de alta afinidade para detectar a proteína hemaglutinina nativa da influenza e proteínas recombinantes que contêm o epítopo HA usando:
  • Dot blot
  • ELISA
  • Imunocitoquímica
  • Imunoprecipitação
  • Western blot
Dado que o Anti-HA de alta afinidade é um anticorpo monoclonal de rato, é possível usá-lo juntamente com anticorpos monoclonais murinos para marcação dupla.
Qualidade
Testado quanto à função em western blot.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: A concentração de trabalho do conjugado depende da aplicação e do substrato.
As concentrações a seguir devem ser consideradas recomendações:
  • ELISA: para detecção, 100 ng/ml; para revestimento, 1 a 5 μg/ml
  • Imunoprecipitação: 0,5 a 5 μg/ml
  • Western blot: 50 a 200 ng/ml
Reconstituição
Adicione 0,5 ml (11 867 423 001; 50 μg) ou 2,5 ml (11 867 431 001; 500 μg) de água bidestilada para uma concentração final de 100 μg/ml ou 200 μg/ml, respectivamente.
Reidrate por 10 min antes do uso.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markExclamation mark
Palavra indicadora
Warning-Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Toshiki Kinuhata et al.
Journal of developmental biology, 10(4) (2022-11-23)
The first event of differentiation and morphogenesis in the optic vesicle (OV) is specification of the neural retina (NR) and retinal pigment epithelium (RPE), separating the inner and outer layers of the optic cup, respectively. Here, we focus on a
Elisabeth Stes et al.
Journal of proteome research, 13(6), 3107-3113 (2014-05-13)
Here, we apply the COmbined FRActional DIagonal Chromatography (COFRADIC) technology to enrich for ubiquitinated peptides and to identify sites of ubiquitination by mass spectrometry. Our technology bypasses the need to overexpress tagged variants of ubiquitin and the use of sequence-biased
Kristina Halbleib et al.
Molecular cell, 67(4), 673-684 (2017-07-12)
The unfolded protein response (UPR) is a conserved homeostatic program that is activated by misfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER). Recently, it became evident that aberrant lipid compositions of the ER membrane, referred to as lipid bilayer stress
Alexandra Atienza-Manuel et al.
Development (Cambridge, England) (2021-11-06)
The vertebrate endocytic receptor CUBAM, consisting of three cubilin monomers complexed with a single amnionless molecule, plays a major role in protein reabsorption in the renal proximal tubule. Here, we show that Drosophila CUBAM is a tripartite complex composed of
Gizem Sancer et al.
Current biology : CB, 29(17), 2812-2825 (2019-08-14)
In the fly optic lobe, ∼800 highly stereotypical columnar microcircuits are arranged retinotopically to process visual information. Differences in cellular composition and synaptic connectivity within functionally specialized columns remain largely unknown. Here, we describe the cellular and synaptic architecture in