Documentos Principais
H6533
Sigma-Aldrich
Anti-HA monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HA, Anti-hemaglutinina de influenza
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
embalagem
vial of 0.5 mL
concentração
5-11 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:4,000 using using HA tagged fusion protein expressed in bacteria, and ECL immunoblotting detection reagent
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Influenza A virus, a RNA virus, encodes two surface glycoproteins, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA). HA stalk domain based epitope region antibody is effective in neutralizing divergent influenza virus strains.
The mouse monoclonal Anti-HA-Peroxidase antibody recognizes native and denatured-reduced forms of the HA-tagged proteins. It also reacts with the N- or C-terminal HA-tagged fusion proteins expressed in E. coli and mammalian cells.
Especificidade
O anticorpo reconhece formas nativas e desnaturadas/reduzidas de proteínas etiquetadas com HA e reage com proteínas de fusão marcadas com HA nas terminações N ou C expressas em células de E. coli ou mamíferos.
Imunogênio
peptídeo sintético que corresponde a um fragmento de hemaglutinina (HA) do vírus da influenza humano conhecido como etiqueta de HA, conjugado a KLH
Aplicação
Monoclonal Anti-HA-Peroxidase antibody produced in mouse has been used:
  • in immunopreciptation and immunostaining of human member 9 of solute carrier family 38 SLC38A9 transfected in HeLa cells
  • in immunoblot detection in transfected A375 cells
  • is suitable for immunoblotting of nucleosome assembly protein NAP1L1
forma física
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 0.05% MIT.
Nota de preparo
Reconstitute in .5mL of distilled water.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ernest C So et al.
The Journal of biological chemistry, 291(11), 5832-5843 (2016-01-13)
Legionella pneumophila, the causative agent of Legionnaire's disease, uses its type IV secretion system to translocate over 300 effector proteins into host cells. These effectors subvert host cell signaling pathways to ensure bacterial proliferation. Despite their importance for pathogenesis, the
A broadly reactive human anti-hemagglutinin stem monoclonal antibody that inhibits influenza a virus particle release
Yamayoshi S, et al.
EBioMedicine, 17, 182-191 (2017)
Paulina Bartuzi et al.
Nature communications, 7, 10961-10961 (2016-03-12)
The low-density lipoprotein receptor (LDLR) plays a pivotal role in clearing atherogenic circulating low-density lipoprotein (LDL) cholesterol. Here we show that the COMMD/CCDC22/CCDC93 (CCC) and the Wiskott-Aldrich syndrome protein and SCAR homologue (WASH) complexes are both crucial for endosomal sorting
Influenza virus hemagglutinin stalk-based antibodies and vaccines
Krammer F and Palese P
Current Opinion in Virology, 3(5), 521-530 (2013)
Joanna F McGouran et al.
Chemistry & biology, 20(12), 1447-1455 (2013-12-03)
Posttranslational modification with ubiquitin (Ub) controls many cellular processes, and aberrant ubiquitination can contribute to cancer, immunopathology, and neurodegeneration. The versatility arises from the ability of Ub to form polymer chains with eight distinct linkages via lysine side chains and