OP10
Anti-c-Myc (Ab-1) Mouse mAb (9E10)
liquid, clone 9E10, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat (weakly), human, mouse (weakly)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (2-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml or use Cat. No. OP10F)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Chromatin Immunoprecipitation (5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HT1080 cells
HL-60 cells or lung carcinoma
Outras notas
Cole, M.D. 1986. Ann. Rev. Gen.20, 361.
Nisen, P.D., et al. 1986. Cancer Res.46, 6217.
Nau, M.M., et al. 1985. Nature318, 69.
Persson, H., et al. 1984. Science225, 687.
Alitalo, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 1707.