AP186P
Mouse Anti-Goat IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3