Documentos Principais
AB5830
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti8-hidroxidesoxiguanosina
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A 8-hidroxidesoxiguanosina (8OHdG) é uma base modificada que ocorre no DNA devido ao ataque por radicais hidroxila que são formados como subprodutos e intermediários do metabolismo aeróbio e durante o estresse oxidativo. Há evidências crescentes para corroborar o envolvimento de reações de radicais livres nos danos a biomoléculas que eventualmente levam a várias doenças em seres humanos, como aterosclerose, lesão por isquemia-reperfusão cerebral e cardíaca, câncer, artrite reumatoide, inflamação, diabetes, envelhecimento e condições neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.
A 8OHdG vem se tornando cada vez mais popular como um marcador sensível, estável e integral do dano oxidativo no DNA celular. O biomonitoramento em seres humanos demonstrou que a 8OHdG pode ser excretada na urina e que um aumento significativo é causado pela exposição a fumaça de tabaco e radiação ionizante. Como a 8OHdG foi tão bem correlacionada com estresse oxidativo e danos ao DNA, o qual leva a estados patológicos degenerativos, o desenvolvimento de um anticorpo que pode ser usado para estudar os danos ao DNA tem inúmeras aplicações. Além do estudo direto dos danos ao DNA dentro das células, este anticorpo tem aplicações no desenvolvimento de imunoensaios que podem monitorar a excreção de 8OHdG na urina e servir como um biomarcador do estresse oxidativo. Os usos industriais podem também se estender aos fabricantes de suplementos nutricionais, que poderiam se beneficiar de um imunoensaio que possa ser usado para testar a eficácia de antioxidantes e outros nutracêuticos.
O novo antissoro de cabra da CHEMICON para 8-hidroxiguanosina já está disponível. Foi demonstrado em ELISA que este antissoro apresenta total reatividade cruzada com a 8-hidroxidesoxiguanosina, mas não faz reação cruzada com outros nucleotídeos de ocorrência natural. Este anticorpo poderá ser uma ferramenta valiosa para os cientistas que trabalham para entender o papel dos danos dos radicais livres em vários estados patológicos humanos.
Especificidade
Ele reage com 8-hidroxidesoxiguanosina (8-OHdG) e 8-hidroxiguanosina (8-OHG). Em ELISA competitivo, o anticorpo foi 100% inibido pelos nucleotídeos de 8-hidroxidesoxiguanosina e 8-hidroxiguanosina. Observou-se reatividade cruzada parcial com a 8-mercaptoguanosina (80%), enquanto a 8-bromoguanosina demonstrou certo grau de reatividade cruzada (5%). Ademais, 2-desoxiadenosina, 7-metilguanosina, guanosina monofosfato e guanosina não apresentaram reatividade.
Imunogênio
8-Hidroxi-2′-desoxiguanosina e 8-hidroxiguanosina.
Aplicação
Este anticorpo anti-8-hidroxidesoxiguanosina é validado para uso em ELISA, IH(P) para a detecção de 8-hidroxidesoxiguanosina.
Imuno-histoquímica: >1:200 em cérebro humano fixado em formalina e embebido em parafina. Recomenda-se que os tecidos sejam pré-tratados com 10 μg/ml de proteinase K durante 40 minutos a 37 °C antes da coloração.
Os cortes desparafinados foram tratados com 3% de H2O2 em metanol durante 30 minutos e o bloqueio foi feito com NGS 10% em TBS. Os cortes foram tratados com proteinase K 10 ug/ml em PBS, pH 7,4, durante 40 minutos a 37 ºC antes do bloqueio. A detecção é feita com DAB. Como o anticorpo está corando um ácido nucleico, é importante usar proteinase suficiente para penetrar a barreira de histonas.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Nota de análise
Controle
Pele, a coloração é limitada ao núcleo.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Sirolimus and everolimus induce endothelial cellular senescence via sirtuin 1 down-regulation: therapeutic implication of cilostazol after drug-eluting stent implantation.
Hidetaka Ota,Masato Eto,Junya Ako,Sumito Ogawa,Katsuya Iijima,Masahiro Akishita,Yasuyoshi Ouchi
Journal of the American College of Cardiology null
Potassium bromate, a potent DNA oxidizing agent, exacerbates germline repeat expansion in a fragile X premutation mouse model.
Entezam A, Lokanga AR, Le W, Hoffman G, Usdin K
Human Mutation null
Melatonin attenuates unilateral ureteral obstruction-induced renal injury by reducing oxidative stress, iNOS, MAPK, and NF-kB expression.
Ozbek E, Ilbey YO, Ozbek M, Simsek A, Cekmen M, Somay A
Journal of Endourology / Endourological Society null
E Deruy et al.
Cell death & disease, 5, e1577-e1577 (2014-12-19)
Senescence is a non-proliferative state reached by normal cells in response to various stresses, including telomere uncapping, oxidative stress or oncogene activation. In previous reports, we have highlighted that senescent human epidermal keratinocytes have two opposite outcomes: either they die
Xiaowen Zhao et al.
BMC ophthalmology, 16, 16-16 (2016-02-04)
The purpose of this study was to address the question of how the premature senescence process may affect corneal endothelium after penetrating keratoplasty, because the quality of donor corneal endothelial cells is important for corneal transplant success. The cell senescence