AB10022
Anti-Histone H2A.X Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H2A.X, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X, H2AFX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... H2Ax(531733)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of Rat2 acid extract, BALB 3T3/A31 acid extract, and calf thymus histone extract tissue lysate.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected Histone H2A.X in 1X10E6 HeLa cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1