07-164
Anti-phospho-H2A.X (Ser139) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... HIST2H2AC(8338)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody successfully immunoprecipitated phosphorylated H2A.X as determined by an independent laboratory.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected phospho-H2A.X on 10 μg of staurosporine treated Jurkat lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Staurosporine-treated Jurkat lysate, UV-treated HT-29 cells, doxorubicin-treated HT-29 cells.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1