16-193
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301, biotin conjugate
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AX(3014)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-1 μg/mL of this lot detected phosphorylated histone H2A.X (Ser139) in acid extracted histone from Jurkat cell lysates treated with 0.5μM staurosporine (Catalog # 19-123).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Staurosporine-treated Jurkat cell lysates.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2