V9264
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, hVIN-1
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-vinculina monoclonal, clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hVIN-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 116 kDa
reatividade de espécies
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HS-68 human fibroblast cell culture
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?