T3287
Monoclonal Anti-Talin antibody produced in mouse
clone 8d4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Talin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8d4, monoclonal
peso molecular
antigen 225-235 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, frog, rat, human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured Rat2 cells
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLN1(7094) , TLN2(83660)
mouse ... Tln1(21894) , Tln2(70549)
rat ... Tln1(313494)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?