SAB4200041
Anti-Talin antibody,Mouse monoclonal
clone TA205, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-TLN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TA205, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~225 kDa
reatividade de espécies
chicken, bovine, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa/Jurkat cell extracts
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)