SAB4200694
Anti-Talin antibody, Mouse monoclonal
clone 8D4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Tln
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8D4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Xenopus, rat, chicken, human, bovine, sheep, hamster
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of hamster CHO cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using chicken UMNSAH/DF1 cells.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
rat ... Tln1(313494)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200694-100UL | 4061837726149 |