MAB1997
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2
clone MB1.2, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MB1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this anitbody was used to immunoprecipitate VLA (β1) integrins from lysate of 106 cell equivalent: 2 μg.
Flow cytometry:
A 10 μg/mL concentration of a previous lot was used in FC.
Immunohistochemistry in frozen tissue sections:
20 μg/mL from a previous lot was used. As a result of the wide tissue distribution of VLA (β1), binding of MAB1997 to diverse cell types is commonly observed.
Does not block VLA integrin mediated cell adhesion to matrix proteins. Activation of VLA (β1) integrin signaling properties by MAB1997 has not been characterized.
Western blot:
10 µg/mL. Effective for samples that have been SDS-denatured and heated. Not effective for reduced samples.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected integrin β1 on 10 μg of C2C12 lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Human OVCAR5 cell line whole cell lysate
C2C12 lysate.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2