MABT821
Anticorpo anti-integrina beta1 (CD29), clone mAb13
clone mAb13, from rat
Sinônimo(s):
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb13, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Análise imunocitoquímica: A representative lot detected Integrin beta1 (CD29) in Immunocytochemistry applications (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Integrin beta1 (CD29) in Immunoprecipitation applications (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Inhibition Analysis: A representative lot blocked HT-1080 cells adhesion to fibronectin coated plates (Courtesy of Dr. Kenneth M. Yamada, M.D., Ph.D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD USA).
Estrutura celular
Qualidade
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou integrina beta1 (CD29) em células A431.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash