MAB1976Z
Anti-Integrin αVβ3 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM609
Sinônimo(s):
VitronectinReceptor, CD51/CD61, MAB1976
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Azide Free, clone LM609, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LM609, monoclonal
reatividade de espécies
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation: specifically immunoprecipitates the integrin alphaVbeta3 complex which, when resolved by SDS-PAGE under reducing conditions, results in an approximately 130 kDa band corresponding to the alphaV subunit and a 105 kDa band corresponding to the beta3 subunit (Cheresh, 1987).
Immunofluorescence: 5-10 μg/mL for staining of bFGF-treated 6 mm cryosections of chick chorioallantoic membrane fixed with acetone (Brooks, 1994). LM609 is also effective on 4% paraformaldehyde fixed, frozen tissues and cells. However it is not effective for immunohistochemical staining of paraffin-embedded tissue sections.
Inhibits adhesion of cells to vitronectin coated surfaces at 10-25 μg/mL.
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Control: Human myeloma cell lines M21 and MoαV (Chen, 1995).
Negative Control: Mo cells (this cell line was derived from M21 but does not express integrin αV
Chen, 1995)
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2