About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15990A
tamanho
43x24x88 mm
cor
blue
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS15990A | 4061835302192 |