Documentos Principais
BR475900
BRAND® slide box
Holds 50 x slides 76x26 mm
Sinônimo(s):
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiais
polystyrene
Características
Holds 50 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 475900
Descrição geral
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
BR475505
BRAND® cavity slides
BRAND® microscope slide cut edges
BR474701
BRAND® microscope slide
vibrant-m
S8902
Slides, microscope
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR475900-1EA4061831866216