Documentos Principais
HS15981C
Slide holder
for 15 slides, white polyethylene
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.35
Materiais
white polyethylene
Características
Holds 15 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15981C
tamanho
153x102x21 mm
Descrição geral
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Slide mailer, 5 place end opening
Z708313
Slide mailer, 5 place
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS15981C4061835296415