HS15981A
Slide holder
for 40 slides, white polyethylene
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
white polyethylene
Características
Holds 40 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15981A
tamanho
298x105x24 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
- Made from chemical-resistant polyethylene
- Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS15981A | 4061835297412 |