Documentos Principais
MAB2247
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina β1, clone 12G10
clone 12G10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12G10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
A integrina beta-1 (UniProt P05556; também conhecida como CD29, glicoproteína lia, GPIIA, integrina VLA-4 subunidade beta, antígeno de ativação proteica muito tardio, betapolipeptídeo) é codificada pelo gene ITGB1 (também conhecido como FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB) em humanos (ID do gene 3688). A integrina beta-1 é uma glicoproteína transmembrana de 130 kDa que interage com várias subunidades alfa de integrinas (incluindo alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 e alfa 6) para formar os complexos receptores funcionais que se ligam a proteínas específicas da matriz extracelular. Os receptores de integrina regulam diversas funções biológicas importantes, incluindo o desenvolvimento embrionário, reparo de feridas, hemostasia e prevenção da morte celular programada. Eles também estão implicados em estados patológicos anormais, tais como angiogênese impulsionada pelo tumor, crescimento tumoral e metástase. Esses receptores heterodiméricos ligam o citoesqueleto de actina citoplasmático com proteínas presentes na matriz extracelular e/ou em células adjacentes. Interações entre integrinas e a matriz extracelular levam à ativação de vias de transdução de sinal e regulação da expressão gênica.
Especificidade
O MAB2247 reconhece a integrina beta1 humana. Foi demonstrado que este anticorpo reconhece um sítio de ligação induzido pelo ligante, com a ligação do anticorpo aumentando na presença de um ligante de fibronectina. Este anticorpo também aumenta as interações alfa 5-beta 1 de fibronectina. O MAB2247 não apresenta reatividade cruzada com amostras de camundongo ou rato.
Imunogênio
Preparado de integrina beta 1 humana purificada de extrato de células de fibrossarcoma HT1080.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Citometria de fluxo: 1:25-1:50
ELISA : 10 μg/ml
Western blot: conhecido por reagir com a subunidade beta 1 da integrina humana apenas em condições não reduzidas {Mould, 1995}.
Estimulador da interação entre alfa5beta1 e a fibronectina {Mould, 1995}.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-integrina β1, clone 12G10, detecta o nível de integrina β1 e foi publicado e validado para uso em ELISA, FC, IP, FUNC, CULT e WB.
Subcategoria de pesquisa
Integrinas
Descrição-alvo
88 kDa
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquida em solução salina tamponada com fosfato, com 0,1% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha refrigerado a 2–8 °C em alíquotas não diluídas por até um mês. Para armazenamento a longo prazo, mantenha a -20 °C por até 12 meses.
Nota de análise
Controle
Tecido amigdalar e da pele humana
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Magdalene Michael et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(3), 773-782 (2013-09-13)
Bullous pemphigoid antigen 1 (BPAG1-e, also known as BP230) is a member of the plakin family of hemidesmosome cytoskeletal linker proteins that is encoded by an isoform of the dystonin (DST) gene. Recently, we reported two unrelated families with homozygous
Src-induced de-regulation of E-cadherin in colon cancer cells requires integrin signalling.
Egle Avizienyte, Anne W Wyke, Robert J Jones, Gordon W McLean, M Andrew Westhoff et al.
Nature Cell Biology null
Zhenwei Lu et al.
eLife, 5 (2016-12-09)
Integrins are transmembrane receptors composed of α and β subunits. Although most integrins contain β1, canonical activation mechanisms are based on studies of the platelet integrin, αIIbβ3. Its inactive conformation is characterized by the association of the αIIb transmembrane and
Dhaarmini Rajshankar et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(11), 4429-4444 (2012-07-26)
IL-1β is a prominent proinflammatory cytokine that mediates degradation of extracellular matrix proteins through increased expression of matrix metalloproteinases, which involves a signaling pathway in adherent cells that is restricted by focal adhesions. Currently, the mechanism by which IL-1β affects
E Yamamoto et al.
British journal of cancer, 97(11), 1538-1544 (2007-11-01)
N-acetylglucosaminyltransferase V (GnT-V) is an enzyme that catalyses beta1-6 branching of N-acetylglucosamine on asparagine-linked oligosaccharides of cell proteins. The present study aimed to investigate GnT-V expression and its prognostic significance in endometrial cancer. N-acetylglucosaminyltransferase V expression was studied by immunohistochemistry