MAB1959
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P5D2
Sinônimo(s):
CD29, MAB1959Z
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P5D2, clone P5D2, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P5D2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry (acetone fixation, no paraffin embedding).
ELISA: A representative lot of this antibody was used in ELISA.
Immunocytochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunocytochemistry (paraformaldehyde fixation at less than 4%).
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used in cell attachment assay of SV-HFO cells with a characteristic spread morphology. In the presence of function-blocking mAbs to β1 integrin (P5D2), the cells attached but no longer spread, and displayed a rounded morphology with many cytoplasmic projections (Iba, K. et al., 2000).
Cell Structure
Integrins
Qualidade
4 µg of the antibody was used to detect Integrin β1 in 1x10^6 A431 cells.
4 µg of the antibody was used to detect Integrin β1 in 1x10^6 HeLa cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human tonsil, human skin tissue
A431 & HeLa Cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2