AB1952
Anti-Integrin beta1 Antibody, Cytosolic
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, pig, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1 μL of antiserum per 25 μg total cell protein (in 40 μL). ) 0.5% triton X-100 lysis buffer with proteinase inhibitors is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Qualidade
1:500 to 1:1000 dilution of this antibody was used for detection of integrin beta1 in whole cell lysate under non-reducing. Size of beta 1 integrin under non-reduced conditions is approximately 110 kDa; often a 220 kDa dimer is observed as well; beta -1 under reduced conditions runs as a 130kDa band with higher molecular weight aggregates as well.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U251 cell line
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1