AB1952P
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 Antibody, cytosolic, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, pig, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
U251 cell line Skin (Basement Membrane)
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2