MAB1999
Anti-Integrin αVβ1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HA5
Sinônimo(s):
VLA-5
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone HA5, clone HA5, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HA5, monoclonal
reatividade de espécies
pig, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA5(3678)
Especificidade
Aplicação
Flow cytometry: 10 μg/mL
Does not detect VLA-5 by Western blot.
MAB1999 does not affect VLA-5 mediated cell adhesion to fibronectin.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2