MAB2079-AF555
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 555
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HUTS-4, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2