FCMAB389F
Milli-Mark® Anti-Integrin β1-FITC Antibody, activated, clone HUTS-4
clone HUTS-4, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Ligand-induced Binding Site, LIBS, CLIBS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HUTS-4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2