MABF161A
Anti-CD45 (human), violetFluor® 450, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, violetFluor® 450
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
violetFluor® 450
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HI30, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.