MABF288
Anti-Roquin-1/2, clone 3F12 Antibody
clone 3F12, from rat
Sinônimo(s):
Roquin-1, Roquin, RING finger and C3H zinc finger protein 1, RING finger and CCCH-type zinc finger domain-containing protein 1, RING finger protein 198
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F12, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RC3H1(149041)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Roquin-1/2 in MEF cell lysate (Vogel, K.U., et al. (2013). Immunity. 38:655-668).
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1