MABF152E
Anti-F4/80 (mouse), PE, clone BM8.1 Antibody
clone BM8.1, from rat, PE
Sinônimo(s):
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BM8.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Adgre1(13733)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected F4/80 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.