07-1386
Anti-Connective Tissue Growth Factor Antibody
from goat
Sinônimo(s):
Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, connective tissue growth factor, insulin-like growth factor-binding protein 8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTGF(1490)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Connective tissue growth factor on 10 µg of untreated and TGFb1 treated NRK cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Untreated and TGFb1 treated NRK cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado