MABN1190
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, 1A8.1
Sinônimo(s):
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-PSD95 Antibody, clone 1A8.1, clone 1A8.1, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A8.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DLG4(1742)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PSD95 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1