574777
Anti-Synapsin I Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Synapsin I, Synapsin I Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, rat, mouse, bovine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Syn1(20964)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:200)
Immunocytochemistry (1:500-1:2500)
Immunoprecipitation (1 µg/200 µg lysate)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat brain
Outras notas
Mandell, J.W., et al. 1992. J. Neurosci.12, 1736.
Fletcher, T.L., et al. 1991. J. Neurosci.11, 1617.
Moore, R.Y., and Berstein, M. 1989. J. Neurosci.9, 2151.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1