P246
Monoclonal Anti-PSD95 antibody produced in mouse
clone 7E3-1B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MRD62, Anti-PSD95, Anti-SAP-90, Anti-SAP90
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E3-1B8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 95 kDa
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunofluorescence: 1:500
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:2,000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Dlg4(29495)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?