09-893
Anti-BAF (BANF1) Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
53 kDa BRG1-associated factor A, Actin-related protein Baf53a, BAF complex 53 kDa subunit, BRG1-associated factor, INO80 complex subunit K, actin-like 6A, actin-related protein 4, hArpN beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BANF1(8815)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BAF in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1