07-274
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys36)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected methylated Histone H3 in acid-extracted proteins from untreated HeLa cells (Catalog # 13-112). The antibody did not detect recombinant Xenopus laevis histone H3 purified from E. coli (Catalog # 14-411).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Sodium butyrate treated, acid extracted HeLa cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1